Få mere at vide
Digi-Sense Oprullet forlængerkabel
Artikelnummer. 11885915 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Stil:
Type K, M til F mini-stik
Type T, M til F mini-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stil Pakningsstørrelse
11885915 Type T, M til F mini-stik Hver
11875915 Type K, M til F mini-stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11885915 Leverandør Digi-Sense Leverandørnr. 9378504
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Termoelement oprullet forlængerkabel til fjernapplikationer.
  • Maksimal temperatur: 221 °F (105 °C)
  • Kabler kommer i mange forskellige længder.
  • Hver sonde leveres med farvekodet ANSI standard stik:
    • Type J: Sort
    • Type K: Gul
    • Type T: Blå
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
Tekniske data
Temperatur (metrisk) 105 °C
Type Forlængerkabel
Stil Type T, M til F mini-stik
Temperatur (engelsk) 221 °F
Længde (engelsk) 5 ft.
Længde (metrisk) 1.5 m