Få mere at vide
Pacific Handy Cutter Spolebånd med drejeligt stik
Artikelnummer. 17779047
Skift visning
Længde (engelsk):
12,9 tommer
Artikelnummer. Længde (engelsk)
17779047 12,9 tommer
1 options
Artikelnummer. 17779047 Leverandør Pacific Handy Cutter Leverandørnr. CL36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1475.00 DKK
    1359.03 DKK / Pakke med 50
    Spare 115.97 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CL-36 Coil Lanyard er multifunktionel, og den elastiske snor strækkes let for at lette alle normale skærebevægelser.
  • Brugere observerer mærkbare stigninger i fastholdelse af fræser og rapporterer væsentlige reduktioner i udskiftningsomkostninger, når de bruges i kombination med enhver PHC sikkerhedsskærer og -hylster.
  • Den kan også fastgøres til en arbejdsstation for at holde værktøjet lige ved hånden.
Tekniske data
Produkttype Knivsnor
Til brug med (udstyr) Alle fræsere
Længde (engelsk) 12,9 tommer
Længde (metrisk) 330 mm