Få mere at vide
Sampling Systems™ Sammenhængende Slot Sampler
Artikelnummer. 15839311 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
110 ml
190 ml
300 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15839311
Brand: Sampling Systems™ 2210A1000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer skrabere til at skubbe det ikke-flydende pulver ind i prøveåbningerne. Sampling Systems™ Cohesive Slot Sampler er specielt tilpasset fra den populære Slot Sampler.
  • Fremstillet i 316L rustfrit stål
  • Multilevel (sammensatte prøver)
  • Velegnet til klæbrige, sammenhængende pulvere
  • Fuldsvejset for at give en hygiejnisk, GMP korrekte sampler
Tekniske data
Produkttype Prøvetager
Materiale Rustfrit stål (316L)
Inkluderer 3 prøveudtagningspladser
Kapacitet (metrisk) 190 ml
Diameter (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) 1000 mm