Få mere at vide
Sampling Systems™ Sammenhængende prøveudtager
Artikelnummer. 15809311 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15809311 5 ml Hver
15819311 10 ml Hver
15829311 25 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15809311 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 2015A05
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af robust rustfrit stål og i stand til at tage en prøve fra et kendt punkt i produktet. Sampling Systems™ Cohesive Sampler har en skraber, der er fuldsvejset på ydersiden af lommen.
  • Fremstillet i 316L rustfrit stål
  • Enkeltpunktstype
  • Bruges til at skubbe pulveret ind i prøveudtageren ved at dreje det
Tekniske data
Produkttype Prøvetager
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Længde (metrisk) 1000 mm