Få mere at vide
Sampling Systems™ Sammenhængende Pocket Sampler
Artikelnummer. 15889311 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
600 mm
900 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
3 x 15 ml
3 x 20 ml
5 x 20 ml
Inkluderer:
3 lommer
5 lommer
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Inkluderer unitSize
15889311 900 mm 3 x 20 ml 3 lommer Hver
15869311 1500 mm 5 x 20 ml 5 lommer Hver
15879311 600 mm 3 x 15 ml 3 lommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15889311 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 2220B900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt tilpasset til at muliggøre udtagning af prøver af fugtigt og sammenhængende pulver. Sampling Systems™ Cohesive Pocket Sampler indeholder skrabere til at skubbe det klæbrige pulver ind i prøvelommerne.
  • Fremstillet i 316L rustfrit stål
  • Diskrete prøver på flere niveauer
  • Skraberne er fuldsvejste for at give en hygiejnisk, GMP korrekte sampler
Tekniske data
Produkttype Prøvetager
Materiale Rustfrit stål (316L)
Inkluderer 3 lommer
Kapacitet (metrisk) 3 x 20 ml
Diameter (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) 900 mm