missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
COH000, MedChemExpress
Beskrivelse
COH000 is an allosteric, covalent and irreversible inhibitor of ubiquitin-like 1-activating enzyme (SUMO-activating enzyme) (E1), with an IC50 of 0.2 μM for SUMOylation in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | COH000 |
| CAS | 1534358-79-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H25NO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 35.71 mg/mL (85.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(C=C1)=CC=C1C[C@@H](NC2=CC=CC=C2)[C@]34C(C(OC)=O)=C(C(OC)=O)[C@@H](O4)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.47 |
| Formel vægt | 419.47 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?