Få mere at vide
Coenzyme Q10, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472346
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16472346 500 mg -
16461486 200 mg -
16442499 1 g -
16441308 5 g -
16438986 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16472346 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0111
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress Coenzyme Q10 is an essential cofactor of the electron transport chain and a potent antioxidant agent.
Coenzyme Q10 is an essential cofactor of the electron transport chain and a potent antioxidant agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coenzyme Q10
CAS 303-98-0
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C59H90O4
Mængde 500 mg
Synonym CoQ10 Ubiquinone-10
Opløselighedsinformation DMF : 40 mg/mL (46.33 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.5 mg/mL (2.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)=C(C)C(C(OC)=C1OC)=O
Molekylvægt (g/mol) 863.34
Formel vægt 863.34
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death