Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Coenzym Q10, 98 %
Artikelnummer. 15575276 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15575276 1 g 1g
15585276 5 g 5g
15595276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15575276 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 457950010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00 DKK
    405.65 DKK / 1g
    Spare 72.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 303-98-0 | C59H90O4 | 863,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 303-98-0
Molekylær formel C59H90O4
Molekylvægt (g/mol) 863.37
MDL nummer MFCD00042919
InChI nøgle ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
Synonym coenzyme q10, ubidecarenone, ubiquinone 50, coq10, ubiquinone-10, neuquinon, ubiquinone, justquinon, neuquinone, emitolon
PubChem CID 5281915
ChEBI CHEBI:46245
SMIL COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C)=C(C)C1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Coenzyme Q10
Smeltepunkt 49,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ether og ethanol
IUPAC navn 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyltetraconta- 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
Formel vægt 863.37
Procent renhed 98%