Få mere at vide
Coenzym Q-10, 98+%
Artikelnummer. 15466749
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466749 5 g 5g
15456749 1 g 1g
15476749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15466749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65137.06
 Begrænset vare
På lager
Komponent i elektrontransportkæden og i aerob cellulær respiration | CAS: 303-98-0 | C59H90O4 | 863,37 g/mol
Det bruges som en komponent i elektrontransportkæden og i aerob cellulær respiration kan coenzym Q10 beskytte menneskelige endotelceller mod oxidativ skade ved at modulere nitrogenoxid-vejen. Derudover hæmmer Coenzym Q10 LDL-oxidation, en vigtig proces i udviklingen af åreforkalkning. Coenzym Q10 er kendt for at undertrykke nedreguleringen af NOS og opreguleringen af NOS2. Som et resultat af dets evne til at binde Ca2+, kan coenzym Q10 transportere denne kation gennem kunstige biomimetiske membraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en komponent i elektrontransportkæden, og i aerob cellulær respiration kan Coenzym Q10 beskytte menneskelige endotelceller mod oxidativ skade ved at modulere nitrogenoxid-vejen. Derudover hæmmer Coenzym Q10 LDL-oxidation, en vigtig proces i udviklingen af åreforkalkning. Coenzym Q10 er kendt for at undertrykke nedreguleringen af NOS og opreguleringen af NOS2. Som et resultat af dets evne til at binde Ca2+, kan coenzym Q10 transportere denne kation gennem kunstige biomimetiske membraner.
Opløselighed Opløselig i
chloroform.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 303-98-0
Molekylær formel C59H90O4
Molekylvægt (g/mol) 863.37
MDL nummer MFCD00042919
InChI nøgle ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
Synonym coenzyme q10, ubidecarenone, ubiquinone 50, coq10, ubiquinone-10, neuquinon, ubiquinone, justquinon, neuquinone, emitolon
PubChem CID 5281915
ChEBI CHEBI:46245
SMIL COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C)=C(C)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coenzyme Q-10
Smeltepunkt 48 °C til 52 °C
Farve Gul til Orange
Mængde 5 g
Beilstein 1900141
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,9843
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform.
IUPAC navn 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyltetraconta-2, 6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaen-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
Formel vægt 863.36
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver