Få mere at vide
Coenzym Q-10, 98+%
Beskrivelse
Det bruges som en komponent i elektrontransportkæden og i aerob cellulær respiration kan coenzym Q10 beskytte menneskelige endotelceller mod oxidativ skade ved at modulere nitrogenoxid-vejen. Derudover hæmmer Coenzym Q10 LDL-oxidation, en vigtig proces i udviklingen af åreforkalkning. Coenzym Q10 er kendt for at undertrykke nedreguleringen af NOS og opreguleringen af NOS2. Som et resultat af dets evne til at binde Ca2+, kan coenzym Q10 transportere denne kation gennem kunstige biomimetiske membraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som en komponent i elektrontransportkæden, og i aerob cellulær respiration kan Coenzym Q10 beskytte menneskelige endotelceller mod oxidativ skade ved at modulere nitrogenoxid-vejen. Derudover hæmmer Coenzym Q10 LDL-oxidation, en vigtig proces i udviklingen af åreforkalkning. Coenzym Q10 er kendt for at undertrykke nedreguleringen af NOS og opreguleringen af NOS2. Som et resultat af dets evne til at binde Ca2+, kan coenzym Q10 transportere denne kation gennem kunstige biomimetiske membraner.
Opløselighed Opløselig i
chloroform.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coenzyme Q-10 |
| Smeltepunkt | 48 °C til 52 °C |
| Farve | Gul til Orange |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1900141 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,9843 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform. |
| IUPAC navn | 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyltetraconta- 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion |
| Formel vægt | 863.36 |
| Vis mere |