Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Coenzym B12
Artikelnummer. 16514414 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16514414 250 mg
16504414 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16514414 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464362500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 DKK
    731.65 DKK / 250mg
    Spare 168.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13870-90-1 | C72H100CoN18O17P | 1579,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13870-90-1
Molekylær formel C72H100CoN18O17P
Molekylvægt (g/mol) 1579.61
InChI nøgle OAJLVMGLJZXSGX-UHFFFAOYNA-L
IUPAC navn cobalt(3+)-4,9,14-tris(2-carbamoylethyl)-3,8,19-tris(carbamoylmethyl)-18-{2-[(2-{[5-(5,6-dimethyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3 phosphonat]oxy}propyl)carbamoyl]ethyl}-2,3,6,8,13,13,16,18-octamethyl-20,21,22,23-tetra azapentacyclo[15.2.1.1²,⁵.1⁷,¹⁰.1¹²,¹⁵]tricosa-5(23),6,10(22),11,15(21),16-hexaen-20-ide [5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methanid
SMIL [Co+3].[CH2-]C1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(N)N=CN=C12.CC(CNC(=O)CCC1(C)C(CC(N)=O)C2[N-]C1=C(C)C1=NC(=CC3=NC(=C(C)C4=NC2(C)C(C)(CC(N)=O)C4CCC(N)=O)C(C)(CC(N)=O)C3CCC(N)=O)C(C)(C)C1CCC(N)=O)OP([O-])(=O)OC1C(CO)OC(C1O)N1C=NC2=CC(C)=C(C)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coenzyme B12
Mængde 250 mg
Formel vægt 1579.58