Få mere at vide
Coenzym A trilithiumsaltdihydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11437550 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437550 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11437550 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210049391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20420.00 DKK
    19448.79 DKK / 1g
    Spare 971.21 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Letter fjernelse af lipidperoxider og fremmer reparation af plasmamembraner. Coenzym A trilithiumsaltdihydrat, MP Biomedicals er en væsentlig cofaktor i enzymatiske acetyloverførselsreaktioner. Det øger mobiliseringen af fedtsyrer og aktiverer ph
De vigtigste biologisk aktive former for pantothensyre er coenzym A (CoA) og acylbærerprotein (ACP). I CoA er molekylets forretningscenter pantothensyremetabolitten 4' -phosphopantethein.
  • Coenzym A består af 4' -phosphopantethein forbundet med en anhydridbinding til nukloetidet adenosin 5' -monofosfat
  • 4' -Phosphopantethein selv består af pantothensyre forbundet i den ene ende, via en amidbinding, til beta-mercaptoethylamin, afledt af L-cystein, og i den anden ende til en fosfatgruppe
  • Sulfhydrylgruppen på 4' -phosphopantethein, som er forretningsenden af coenzymet, danner thioestere med acylgrupper, der producerer acyl-CoA-derivater, herunder acetyl-CoA
Tekniske data
CAS 18439-24-2
Molekylær formel C21H33Li3N7O16P3S
Mængde 1 g
Synonym coenzyme a, trilithium salt
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (50 mg/ml, klar, farveløs til svag gul opløsning)
InChI nøgle QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
SMIL [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
IUPAC navn trilithium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]oxidophosphoryl]oxyoxidophosphoryl]oxymethylphosphoryl]oxymethylphosphayl]oxolan
Molekylvægt (g/mol) 785.329
PubChem CID 53442190
Formel vægt 821.4
Procent renhed ≥96%
Fysisk form Krystallinsk pulver