Få mere at vide
Coenzym A trilithiumsaltdihydrat≥ 96%, hvidt krystallinsk pulver, MP Biomedicals™
Code produit. p-4640982 Tous les produits MP Biomedicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
250mg
25mg
500mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11477540
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals 0210049310
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 18439-24-2
Molekylær formel C21H33Li3N7O16P3S
Molekylvægt (g/mol) 785.329
MDL nummer MFCD00075848
InChI nøgle QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Synonym coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
IUPAC navn trilithium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]oxidophosphoryl]oxyoxidophosphoryl]oxymethylphosphoryl]oxymethylphosphayl]oxolan
SMIL [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate >96%
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥96%
Mængde 10 mg
Formel vægt 821.4
Fysisk form Krystallinsk pulver
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis