Få mere at vide
Coenzym A trilithiumsaltdihydrat≥ 96%, hvidt krystallinsk pulver, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487540 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
250mg
25mg
500mg
50mg
Artikelnummer. 11487540
Brand: MP Biomedicals 0210049325
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 18439-24-2
Molekylær formel C21H33Li3N7O16P3S
Molekylvægt (g/mol) 785.329
MDL nummer MFCD00075848
InChI nøgle QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Synonym coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
IUPAC navn trilithium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]oxidophosphoryl]oxyoxidophosphoryl]oxymethylphosphoryl]oxymethylphosphayl]oxolan
SMIL [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate >96%
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥96%
Mængde 25 mg
Formel vægt 821.4
Fysisk form Krystallinsk pulver
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato