Få mere at vide
Coenzym A trilithiumsaltdihydrat≥ 96%, hvidt krystallinsk pulver, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11477540 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
250mg
25mg
500mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477540 10 mg 10mg
11487540 25 mg 25mg
11497540 50 mg 50mg
11407550 100 mg 100mg
11417550 250 mg 250mg
11427550 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11477540 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210049310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    485.82 DKK / 10mg
    Spare 24.18 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 18439-24-2
Molekylær formel C21H33Li3N7O16P3S
Molekylvægt (g/mol) 785.329
MDL nummer MFCD00075848
InChI nøgle QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Synonym coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
IUPAC navn trilithium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]oxidophosphoryl]oxyoxidophosphoryl]oxymethylphosphoryl]oxymethylphosphayl]oxolan
SMIL [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate >96%
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥96%
Mængde 10 mg
Formel vægt 821.4
Fysisk form Krystallinsk pulver