Få mere at vide
Coenzym A trilithiumsalt, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Coenzym A letter fjernelse af lipidperoxider ved at øge mobiliseringen af fedtsyrer og fremme reparation af plasmamembraner ved at aktivere fosfolipidsyntese. CoA er involveret i mekanismerne for en lang række enzymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Coenzym A letter fjernelse af lipidperoxider ved at øge mobiliseringen af fedtsyrer og fremmer reparation af plasmamembraner ved at aktivere fosfolipidsyntese. CoA er involveret i mekanismerne for en lang række enzymer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coenzyme A trilithium salt |
| CAS | 18439-24-2 |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C21H33Li3N7O16P3S |
| MDL nummer | MFCD00075848 |
| Mængde | 100 mg |
| Følsomhed | Meget hygroskopisk |
| Synonym | coenzyme a, trilithium salt |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| InChI nøgle | QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K |
| Vis mere |