Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coenzyme A trihydrate |
| Emballage | Plastic bottle |
| Mængde | 50 mg |
| Beilstein | 77809 |
| Formel vægt | 821.58 |
| Fysisk form | Lyophilized Powder |