Få mere at vide
Melford Coenzym A
Beskrivelse
Ekstraheret fra gær.
Ekstraheret fra gær. Coenzym A er et coenzym, der er kendt for dets rolle i syntesen og oxidationen af fedtsyrer og oxidationen af pyuvat i citronsyrecyklussen.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 85-61-0 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C21H36N7O16P3S |