Få mere at vide
Coelenterazin, indfødt, TRC
Artikelnummer. 30353913
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30353913 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30353913 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6360001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coelenterazine, native
CAS 55779-48-1
Molekylær formel C26 H21 N3 O3
Mængde 1 mg
Synonym Coelenterazine
InChI formel InChI=1S/C26H21N3O3/c30-20-10-6-18(7-11-20)15-23-26(32)29-16-24(19-8-12-21(31)13-9-19)27-22(25(29)28-23)14-17-4-2-1-3-5-17/h1-13,16,27,30-31H,14-15H2
SMIL Oc1ccc(CC2=NC3=C(Cc4ccccc4)NC(=CN3C2=O)c5ccc(O)cc5)cc1
IUPAC navn 8-benzyl-6-(4-hydroxyphenyl)-2-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-7H-imidazo[1,2-a]pyrazin-3-one
Molekylvægt (g/mol) 423.46
Formel vægt 423.1583