Få mere at vide
Coelenterazin, hjemmehørende, Aequorea sp., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438339
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438339 10 mg 10mg
15428339 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66823.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5000.07 DKK
    4498.65 DKK / 10mg
    Spare 501.42 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 55779-48-1 | Molekylformel: C26H21N3O3 | Molekylvægt: 423,472 g/mol
En følsom og specifik kemiluminiscensprobe af superoxidanionen
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55779-48-1
Molekylær formel C26H21N3O3
Molekylvægt (g/mol) 423.472
MDL nummer MFCD00467176
InChI nøgle YHIPILPTUVMWQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym coelenterazine, oplophorus luciferin, unii-3o1cb88rrd, clzn, coelenterate luciferin, coelenterazine, native, 3o1cb88rrd, 8-benzyl-2-4-hydroxybenzyl-6-4-hydroxyphenyl imidazo 1,2-a pyrazin-3 7h-one, 2-p-hydroxybenzyl-6-p-hydroxyphenyl-8-benzylimidazo 1,2-a pyrazin-3-7h-one, 3,2-dihydro-2-p-hydroxybenzyl-6-p-hydroxyphenyl-8-benzylimidazolo 1,2-a pyrazin-3-one
PubChem CID 2830
ChEBI CHEBI:2311
IUPAC navn 8-benzyl-6-(4-hydroxyphenyl)-2-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-7H-imidazo[1,2-a]pyrazin-3-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC2=C3N=C(C(=O)N3C=C(N2)C4=CC=C(C=C4)O)CC5=CC=C(C=C5)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coelenterazine
Emballage Plastflaske
Mængde 10 mg
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Opløselighedsinformation Opløseligt i methanol eller ethanol
Formel vægt 423.46
Fysisk form Fast stof