Få mere at vide
Coelenterazin, hjemmehørende, Aequorea sp., Thermo Scientific Chemicals
Description
En følsom og specifik kemiluminiscensprobe af superoxidanionen
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Coelenterazine |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 1 mg |
| Følsomhed | Lys- og fugtfølsomt |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i methanol eller ethanol |
| Formel vægt | 423.46 |
| Fysisk form | Fast stof |