Få mere at vide
Melford Coelenterazin Native
Artikelnummer. p-200087245
Mængde:
1 mg
10 mg
Artikelnummer. 30018202
Brand: Melford C709000.001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cellepermeabel aequorin luminophor, der fungerer som en følsom og specifik kemiluminescensprobe af superoxidanionen.
Cellepermeabel aequorin luminophor, der fungerer som en følsom og specifik kemiluminescensprobe af superoxidanionen. Anvendes til påvisning af ændringer i intracellulær Ca2+ i celler, der er blevet transficeret med apoaequorin cDNA.
Tekniske data
CAS 55779-48-1
Molekylær formel C26H21N3O3