Få mere at vide
Melford Coelenterazin Native
Artikelnummer. 30018203
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018203 10 mg
30018202 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018203 Leverandør Melford Leverandørnr. C709000.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Cellepermeabel aequorin luminophor, der fungerer som en følsom og specifik kemiluminescensprobe af superoxidanionen.
Cellepermeabel aequorin luminophor, der fungerer som en følsom og specifik kemiluminescensprobe af superoxidanionen. Anvendes til påvisning af ændringer i intracellulær Ca2+ i celler, der er blevet transficeret med apoaequorin cDNA.
Tekniske data
CAS 55779-48-1
Molekylær formel C26H21N3O3