Få mere at vide
Melford Coelenterazin Native
Artikelnummer. 30018202
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018202 1 mg
30018203 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018202 Leverandør Melford Leverandørnr. C709000.001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cellepermeabel aequorin luminophor, der fungerer som en følsom og specifik kemiluminescensprobe af superoxidanionen.
Cellepermeabel aequorin luminophor, der fungerer som en følsom og specifik kemiluminescensprobe af superoxidanionen. Anvendes til påvisning af ændringer i intracellulær Ca2+ i celler, der er blevet transficeret med apoaequorin cDNA.
Tekniske data
CAS 55779-48-1
Molekylær formel C26H21N3O3