Få mere at vide
Molecular Probes™ Coelenterazin h
Artikelnummer. 11510166
Mængde:
250μ g
Pakningsstørrelse:
250µg
Artikelnummer. 11510166
Brand: Molecular Probes™ C6780
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Coelenterazin h
Coelenterazin h er en af flere syntetiske coelenterazinanaloger, der bibringer forskellige Ca 2+ affiniteter og spektrale egenskaber til aequorinkomplekset. Ligesom nativ coelenterazin kan disse fem nye derivater anvendes til at rekonstituere aequorinkomplekset både in vivo og in vitro .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade), Luminometer (rørbaseret)
Produkttype Coelenterazin h
Farvetype Proteinbaseret
Mængde 250μ g