missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Coelenterazine h, TRC

Artikelnummer. 30350207
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350207 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350207 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6360255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Coelenterazine h
CAS 50909-86-9
Molekylær formel C26 H21 N3 O2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H21N3O2/c30-21-13-11-20(12-14-21)24-17-29-25(22(27-24)15-18-7-3-1-4-8-18)28-23(26(29)31)16-19-9-5-2-6-10-19/h1-14,17,27,30H,15-16H2
SMIL Oc1ccc(cc1)C2=CN3C(=O)C(=NC3=C(Cc4ccccc4)N2)Cc5ccccc5
IUPAC navn 2,8-dibenzyl-6-(4-hydroxyphenyl)-7H-imidazo[1,2-a]pyrazin-3-one
Molekylvægt (g/mol) 407.464
Formel vægt 407.163
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.