Få mere at vide
Melford Coelenterazin-H
Artikelnummer. p-200087251
Mængde:
1 mg
10 mg
Artikelnummer. 30018190
Brand: Melford C615000.001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Meget følsom og specifik luniophore brugt til at måle ændringer i niveauer af superoxid og Ca2+ i celler transficeret med apoaequorin cDNA.
Udviser 16 gange større luminescensintensitet sammenlignet med naturligt coelenterazin.
  • CAS-nummer: 50909-86-9
  • Molekylformel:C26H21N3O2
  • Molekylvægt: 407,5
Tekniske data
CAS 50909-86-9
Molekylær formel C26H21N3O2