Få mere at vide
Melford Coelenterazin-H
Artikelnummer. 30018191
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018191 10 mg
30018190 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018191 Leverandør Melford Leverandørnr. C615000.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Meget følsom og specifik luniophore brugt til at måle ændringer i niveauer af superoxid og Ca2+ i celler transficeret med apoaequorin cDNA.
Udviser 16 gange større luminescensintensitet sammenlignet med naturligt coelenterazin.
  • CAS-nummer: 50909-86-9
  • Molekylformel:C26H21N3O2​​
  • Molekylvægt: 407,5
Tekniske data
CAS 50909-86-9
Molekylær formel C26H21N3O2