Få mere at vide
Codeinone, Mikromol™
Artikelnummer. 16641333
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16641333 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16641333 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0004.02
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Codeinone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Codeinone
CAS 467-13-0
Analyt- eller komponentnavne Codeinone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H19 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Imp. E (EP), Hydrocodone Imp. E (EP), Oxycodone USP Related Compound C CII, Oxycodone USP RC C CII, 7,8-Didehydro-4,5alpha-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one, Codeinone, Oxycodone Related Compound C, Codeine Monohydrate Impurity I, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Impurity E, Codeine Impurity I, Hydrocodone Impurity E
InChI formel InChI=1S/C18H19NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-12,17H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,17-,18-/m0/s1
SMIL COc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4C=CC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C
IUPAC navn (4R,4aR,7aR,12bS)-9-methoxy-3-methyl-1,2,4,4a,7a,13-hexahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one
Molekylvægt (g/mol) 297.35
Mængde 100 mg
Formel vægt 297.1365 g/mol