Få mere at vide
Code Corporation™ Kode Reader™ 5200 stregkodescanner
Artikelnummer. 17973872 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Tilslutningstype:
Kabel
Artikelnummer. Tilslutningstype
17973872 Kabel
1 options
Artikelnummer. 17973872 Leverandør Code Corporation™ Leverandørnr. 176695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4560.00 DKK
    4259.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 300.77 DKK
    6% Slukket
På lager
Forbind dine operationer problemfrit med CR5200, som læser stregkoder i enhver retning og tilbyder håndfri betjening for at fremskynde arbejdsgange.
  • Få højhastigheds, rundstrålende læsning af 1D- og 2D-stregkodesymboler
  • Læs hurtigt stregkoder på mobilenhedens skærme
  • Kompakt og justerbar til enhver læseretning
  • Giver brugerfeedback med LED og hørbar tone
  • Har udvidet læseområde
Tekniske data
Højde (metrisk) 139.7 mm
Højde (engelsk) 5,5 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Dybde (metrisk) 88.9 mm
Dybde (engelsk) 3,5 tommer
Vægt (metrisk) 318 g
Vægt (engelsk) 11,2 oz
Feltvisning 51° Vandret med 39,4° Lodret
Inkluderer CR5200, USB Kabel
Type Stregkodescanner
Tilslutningstype Kabel
Datahukommelse 1 MB NOR Flash, 16 MB RAM
Strømforsyning USB
Opløsning 1280 x 960
Alternativt varenummer CR5210-200-C500-C286