Få mere at vide
Code Corporation™ Kode Reader™ 5200 stregkodescanner med aldersbekræftelse
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Få højhastigheds, rundstrålende læsning af 1D- og 2D-stregkodesymboler
- Har aldersbekræftelse ved scanning af ID-kort
- Læs hurtigt stregkoder på mobilenhedens skærme
- Kompakt og justerbar til enhver læseretning
- Giver brugerfeedback med LED og hørbar tone
- Har udvidet læseområde
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 139.7 mm |
| Højde (engelsk) | 5,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 76.2 mm |
| Bredde (engelsk) | 3 tommer |
| Dybde (metrisk) | 88.9 mm |
| Dybde (engelsk) | 3,5 tommer |
| Vægt (metrisk) | 318 g |
| Vægt (engelsk) | 11,2 oz |
| Feltvisning | 51° Vandret med 39,4° Lodret |
| Inkluderer | CR5200, USB Kabel |
| Vis mere |