Få mere at vide
Code Corporation™ Kode Reader™ 1100 stregkodescanner
Artikelnummer. 17990002 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Tilslutningstype:
Kabel
Artikelnummer. Tilslutningstype
17990002 Kabel
1 options
Artikelnummer. 17990002 Leverandør Code Corporation™ Leverandørnr. 176697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3320.00 DKK
    3094.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 225.90 DKK
    6% Slukket
På lager
Automatiser dine operationer med CR1100. Med holdbarhed i industriel kvalitet og funktionalitet i forbrugerkvalitet får du en problemfri oplevelse med hver scanning.
  • Automatiser dine operationer med CR1100
  • Med holdbarhed i industriel kvalitet og funktionalitet i forbrugerkvalitet får du en problemfri oplevelse med hver scanning
  • Læs flere typer stregkoder med patenteret dual-field optik
  • Få ekstra beskyttelse for at forsegle støv og fugt med en IP54-klassificering
  • Let og kompakt med robust design
  • Kan tilpasses til workflowbehov med visuelle, hørbare og haptiske indikatorer
  • Har en kraftfuld JavaScript-platform til komplet enhedskontrol
Tekniske data
Højde (metrisk) 63.5 mm
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 63.5 mm
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Dybde (metrisk) 19.05 mm
Dybde (engelsk) 0,75 tommer
Vægt (metrisk) 54 g
Vægt (engelsk) 1,9 oz
Feltvisning Højdensitetsfelt: 30° Vandret med 20° Lodret, bredt felt: 50° Vandret med 33,5° Lodret
Inkluderer CR1100, USB Kabel
Type Stregkodescanner
Tilslutningstype Kabel
Datahukommelse 1 MB NOR Flash, 16 MB RAM
Strømforsyning USB
Opløsning Højdensitetsfelt: 960 x 640; Bredt felt: 960 x 640
Alternativt varenummer CR1100-K201-C500-C286