Få mere at vide
Code Corporation™ Kode Reader™ 1100 stregkodescanner med stativ
Artikelnummer. 17920002 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Tilslutningstype:
Kabel
Artikelnummer. Tilslutningstype
17920002 Kabel
1 options
Artikelnummer. 17920002 Leverandør Code Corporation™ Leverandørnr. 176698
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3665.00 DKK
    3417.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 247.90 DKK
    6% Slukket
På lager
Automatiser dine operationer med den industrielle holdbarhed og forbrugerkvalitetsfunktionaliteten i CR1100. Problemfri oplevelse med hver scanning. Inkluderer et stativ.
  • Læs flere typer stregkoder med patenteret dual-field optik
  • Få ekstra beskyttelse for at forsegle støv og fugt med en IP54-klassificering
  • Let og kompakt med robust design
  • Kan tilpasses til workflowbehov med visuelle, hørbare og haptiske indikatorer
  • Har en kraftfuld JavaScript-platform til komplet enhedskontrol
  • Inkluderer et stativ til at beskytte scanneren, når den ikke er i brug
Tekniske data
Højde (metrisk) 63.5 mm
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 63.5 mm
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Dybde (metrisk) 19.05 mm
Dybde (engelsk) 0,75 tommer
Vægt (metrisk) 54 g
Vægt (engelsk) 1,9 oz
Feltvisning Højdensitetsfelt: 30° Vandret med 20° Lodret, bredt felt: 50° Vandret med 33,5° Lodret
Inkluderer CR1100, USB Kabel, stativ
Type Stregkodescanner
Tilslutningstype Kabel
Datahukommelse 1 MB NOR Flash, 16 MB RAM
Strømforsyning USB
Opløsning Højdensitetsfelt: 960 x 640; Bredt felt: 960 x 640
Alternativt varenummer CR1100-K201-C500-US3-C286