Få mere at vide
Code Corporation™ Kode international strømforsyning USB med US/EU/UK/AU Adapter Clips
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Til international brug (USA, EU, UK og AU)
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 38.1 mm |
| Højde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 76.2 mm |
| Bredde (engelsk) | 3 tommer |
| Dybde (metrisk) | 63.5 mm |
| Dybde (engelsk) | 2,5 tommer |
| Til brug med (udstyr) | CR2700 Quad Bay batterioplader |
| Type | Strømforsyning |
| Alternativt varenummer | CRA-P5 |