Få mere at vide
Gilson™ Kode 24 Rørstativ
Shop alle Gilson produkter
Stillinger:
14
Beskrivelse
- Disse forskellige stativer bruges med strøm og arv Gilson væskebehandlere, ASPEC™ systemer og andre instrumenter.
- Stativerne kommer i en række forskellige konfigurationer til at rumme mange forskellige hætteglas, rør, mikrorør og mikroplader med flere brønde.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rørstativ |
| Holder | Rør (28 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 14 |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Diameter (metrisk) åbning | 28 mm |