Få mere at vide
COD standardopløsning, 100mg/L, WTW™
Artikelnummer. 10216021
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10216021 100 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10216021 Leverandør WTW Leverandørnr. 252450
 Begrænset vare
På lager
For få parametre, såsom nitrit, som er genstand for en hurtig konvertering, er frisklavede kontrolstandarder for stamopløsninger kontra multiparameter-standardkontroller obligatoriske. Lagerløsninger er også mere omkostningseffektive end de allerede konfekterede CombiChecks™ . Med stamopløsninger skal den korrekte fortynding selvberegnes og udføres. Brugen af standarder understøttes via AQA-funktioner i photoLab™ fotometre.
  • Fri klor
  • Bundet klor
  • Formaldehyd
  • Hydrazin
  • Hydrogenperoxid
  • Svovlbrinte
  • Phenol
  • Silicium
  • Sulfid
  • Sulfit
  • Anioniske overfladeaktive stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fysisk form Væske
Koncentration 100 mg/L
Farve Grøn/Hvid
Mængde 100 mL