Få mere at vide
COD Standard, 1000 mg/L, Hach Lange™
Artikelnummer. 10178134
Skift visning
Mængde:
200 ml
Artikelnummer. Mængde
10178134 200 ml
1 options
Artikelnummer. 10178134 Leverandør Hach Leverandørnr. 2253929
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Hach Lange COD Standard, 1000 mg/L, Mængde: 200 ml, Koncentration: 1000 mg/L, Sporbarhed til NIST: NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7758-98-7
Koncentration 1000 mg/L
Mængde 200 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • COD Standard Solution, 1000 mg/L
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydrogen phthalate, copper sulphate