Få mere at vide
COD standardopløsning, 1000mg/L, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12800317 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12800317 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 12800317 Leverandør Reagecon Leverandørnr. COD1000
 Begrænset vare
På lager
Bekræft, at korrekt COD-analyse har fundet sted. COD standardopløsning, 1000mg/L, Reagecon™ er en kontrol- og kalibreringsstandard, der giver en præcis COD-måling på 1000 ppm. At opnå det forventede resultat for standarden forbedrer tilliden til COD-aflæsningerne for en prøve.
Kemisk iltbehov (COD) er en vigtig miljøparameter, der måler mængden af ilt, der kan forbruges ved reaktioner i en målt opløsning. En COD-test bestemmer mængden af oxiderbare forurenende stoffer i en vandprøve og hjælper med at bestemme, hvilken effekt et bestemt spildevand vil have på et modtagende organ.
Tekniske data
Oversigt COD-kontrol- og kalibreringsstandard
Emballage HDPE flaske
Sporbarhed til NIST Ja
Lugt Karakteristik
Damptryk 23 hPa
Tæthed 1,00015g/cm3
Fysisk form Væske
Koncentration 1000 mg/L
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Opløselighed Blandet med vand
Mængde 500 mL