Få mere at vide
Palintest™ COD reagensreagensglas
Artikelnummer. 11918437
Skift visning
Rækkevidde:
0 til 2000mg/L
0 til 400 mg/L
Oversigt:
—
Kviksølvfri
Med Mercury
Pakningsstørrelse:
25 tests
Pakke med 24
Pakke med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rækkevidde Oversigt Pakningsstørrelse
11918437 0 til 2000mg/L Kviksølvfri 25 tests
11946473 0 til 2000mg/L Med Mercury Pakke med 24
11928437 0 til 400 mg/L — Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11918437 Leverandør Palintest™ Leverandørnr. PL454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    899.93 DKK
    489.93 DKK / 25 tests
    Spare 410.00 DKK
    45% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Disse COD-reagensreagensglas, med en rækkevidde på 0 til 2000 mg/L, er ideelle til brug i de fleste laboratorie- og videnskabelige miljøer, hvor der måles COD.
  • Klar til brug reagensreagensglas
  • COD reagens reagensglas
  • Antal: 1
  • Antal prøver: 25
  • Område: 0 til 2000 mg/L
  • Type: COD reagensreagensglas
Tekniske data
Oversigt Kviksølvfri
Antal prøver 25
Mængde 1 hver
Rækkevidde 0 til 2000mg/L
Type COD reagensreagensglas
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COD 2000 Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, silver sulphate, potassium dichromate