Få mere at vide
COD reagens, Chem-Lab
Mængde:
1 l
2,5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Beskrivelse
Kemisk iltbehov (COD) er et mål for mængden af ilt, der kan forbruges ved reaktioner i en målt opløsning. En COD-test kvantificerer mængden af organiske materialer i spildevand eller overfladevand. COD-målinger udføres almindeligvis på prøver for at bestemme mængden af oxiderbare forurenende stoffer og for at bestemme effekten af et bestemt spildevand vil have på et modtagende organ.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UNE 77-004-89, AFNOR |
| Sammensætning | 80 g HgSO 4 + 11,7685 g K 2 Cr 2 O 7 / 1 L 10 % H 2 SO 4 = 0,24 N |
| Oversigt | COD reagens |
| Til brug med (applikation) | COD-vandbestemmelse |
| Mængde | 1 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- COD reagent acc. UNE 77-004-89
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: mercury(II) sulphate, potassium dichromate, sulphuric acid