Få mere at vide
COD, nitrat, fosfat standardopløsning, WTW™
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Løsningen indeholder | COD, Nitrate, Phosphate |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | COD 1500 mg/L, Nitrate 25 mg/L, Phosphate 15 mg/L |
| Farve | Farveløs |
| Opløselighed | Soluble in water |
| Mængde | 100 mL |