Få mere at vide
COD, Chloride Standard Solution, WTW™
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Løsningen indeholder | COD, Chloride |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | COD 250 mg/L, Chloride 125 mg/L |
| Farve | Farveløs |
| Opløselighed | Soluble in water |
| Mængde | 100 mL |