Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kokosolie, ren, raffineret
Artikelnummer. 10262422 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10262422 500 g Glasflaske 500g
10169841 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10262422 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 365475000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8001-31-8
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-31-8
MDL nummer MFCD00130817
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coconut oil
Navn note Refined
Surhed 0.5mg KOH/g max.
Smeltepunkt 23.0°C to 26.0°C
Farve Hvid
Tæthed 0.9030g/mL
Flammepunkt >200°C
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 0.903
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and carbon,disulfide
Grad Ren
Fysisk form Unctious Mass