Få mere at vide
Coconut Oil, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11485502 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 lb.
Artikelnummer. Mængde
11485502 1 lb.
1 options
Artikelnummer. 11485502 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0290140301
Major components: Tripalmitin, Tristearin, Trimyristin, Trilaurin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coconut Oil
CAS 8001-31-8
Mængde 1 lb.