Få mere at vide
Coconut Oil Monoethanolamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coconut Oil Monoethanolamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H31NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15(18)16-13-14(2)17/h14,17H,3-13H2,1-2H3,(H,16,18) |
| Formel vægt | 257.2355 |