Tekniske data
| CAS | 8002-31-1 |
| Smeltepunkt | Slip Melting Point: 31.7°C; Clear Melting Point: 32.1°C (literature) |
| Brydningsindeks | 1.4578 (40°C)(Lit.) |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | Cacao Oil, Cocao bean oil, Cocoa absolute, Cocoa bean extract |
| Fysisk form | Voksagtigt fast stof |