missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cocarboxylase Tetrahydrate(>90%), TRC

Artikelnummer. 30137002
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137002 50 mg
30134139 100 mg
30008357 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137002 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC63351550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 68684-55-9
Molekylær formel C12H18N4O7P2S . 4H2O
Molekylvægt (g/mol) 496.37
Synonym Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-(4,6,6-trihydroxy-4,6-dioxido-3,5-dioxa-4,6-diphosphahex-1-yl)-, inner salt, hydrate (1:4), Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-(4,6,6-trihydroxy-3,5-dioxa-4,6-diphosphahex-1-yl)-, inner salt, P,P'-dioxide, tetrahydrate, Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-(4,6,6-trihydroxy-4,6-dioxido-3,5-dioxa-4,6-diphosphahex-1-yl)-, inner salt, tetrahydrate (9CI), Cocarboxylase tetrahydrate, Thiamine pyrophosphate (inner salt) tetrahydrate
IUPAC navn [2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethoxy-hydroxyphosphoryl] hydrogen phosphate;tetrahydrate
SMIL O=P(O)(O)OP(=O)([O-])OCCC=1SC=[N+](C1C)CC2=CN=C(N=C2N)C.O

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Cocarboxylase Tetrahydrate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18N4O7P2S.4H2O/c1-8-11(3-4-22-25(20,21)23-24(17,18)19)26-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;;;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H4-,13,14,15,17,18,19,20,21);4*1H2
Formel vægt 496.0794
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.