Få mere at vide
Cocamidopropyl Betaine (~30% aqueous solution), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [3-(Dodecanoylamino)propyl](dimethyl)ammonioacetate |
| Koncentration | ~30% |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38N2O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-18(22)20-15-13-16-21(2,3)17-19(23)24/h4-17H2,1-3H3,(H-,20,22,23,24) |
| Formel vægt | 342.29 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | [3-(Dodecanoylamino)propyl](dimethyl)ammonioacetate ~30% |