Få mere at vide
Ekastu Safety™ Cobra Foldy FFP1 filtrerende ansigtsstykke
Artikelnummer. 10526920
Skift visning
Produkttype:
Generel partikelåndedrætsværn
Artikelnummer. Produkttype
10526920 Generel partikelåndedrætsværn
1 options
Artikelnummer. 10526920 Leverandør Ekastu Safety™ Leverandørnr. 419210
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Beskytter mod fine inerte partikler op til 4,5 gange NPF-værdien. Ekastu Safety™ Cobra Foldy FFP1 Filtering Facepiece har en holdbarhed på fem år i original emballage.
  • Konstruktion af maske i 3D-paneldesign
  • Skumforet komfortzone i næsen
  • Fleksibel næseklips
  • Med komfortabel, cyklet sele og unik komfort-seleklips
  • Metalfri båndholder-rem
  • Specielt designet til brugere af EKASTU briller og beskyttelsesbriller
  • Pladsbesparelse på grund af foldeevnen
  • Individuelt pakket for at undgå forurening under opbevaring
  • Beskyttelse mod fine inerte partikler op til 4,5 gange NPF-værdien
  • Beskyttelsesklasse DIN EN 149:2001 FFP1 NR
  • I originalemballage: 5 års holdbarhed
  • 20 stykker pr. pakke
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance DIN EN 149:2001 FFP1 NR
    Produkttype Generel partikelåndedrætsværn
    Til brug med (applikation) Specielt designet til brugere af EKASTU briller og beskyttelsesbriller
    Mængde 20/Pk.
    Stil Cyklet sele og unik komfort-seleklips