Få mere at vide
KARTELL COBAS MIRA™ Multi-kurvette
Artikelnummer. 10767524
Skift visning
Mængde:
1 segment
15 segmenter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 450
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10767524 1 segment Pakke med 450
10551393 15 segmenter Pakke med 450
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10767524 Leverandør KARTELL Leverandørnr. 0150100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2765.00 DKK
    2591.17 DKK / Pakke med 450
    Spare 173.83 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
De COBAS MIRA™ Multi-Curvette er et 12-positions polymethylmethacrylat (PMMA) multiple curvette segment til Cobas Mira™ analysator.
  • 12-positions polymethylmethacrylat (PMMA) multiple kuvettesegmenter til Cobas Mira™ ; analysator.
  • En højteknologisk produktionsproces og stringent kvalitetskontrol garanterer høj reproducerbarhed.
  • Fås i stativer med 15 kuvettesegmenter til enheder med kontinuerlig gennemstrømning eller i enkelte segmenter.
Tekniske data
Type Multi-kuvette
Prøvetype Serum, plasma, urin, fuldblod
Mængde 1 segment